Descripción
- Medio BioProcess con matriz de base hidrófila
- Ligando: sulfopropil
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 % con extensores de superficie de dextrano
- Capacidad iónica: Medio 0,18 a 0,25 mmol H+/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 4 a 13
- Para su uso en pasos de captura de biomoléculas de materias primas clarificadas
- Disponible en frasco de 300 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 300 ml |
| Estabilidad | Detergentes no iónicos, 1 M NaOH, 6 M guanidina clorhidrato |
| Para utilizar con (aplicación) | Para potente intercambiador de cationes con alta capacidad de carga y estabilidad química |
| Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| Tipo de producto | Medios SP Sepharose XL |
| Caudal | 300 a 500 cm/h.μ |
| Tamaño de partículas | 45 - 165 μm |
| Capacidad iónica | 0,18 a 0,25 mM H+/mL |
| Incluye | Certificado de análisis |
| Tipo de intercambio iónico | Intercambiador catiónico fuerte |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SP Sepharose XL, 300 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.