Learn More
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Designed for purification of monoclonal and polyclonal antibodies at labs and process scales
760.00€ - 5192.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos
Estabilidad Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tipo de producto Medios rProtein A Sephartose Fast Flow
Caudal 150 a 250 cm/Hoμr
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad de unión Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad de unión Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10313350
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1279-02
50 mg de IgG humana/ml 25 ml
2731.00€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10302870
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1279-01
50 mg de IgG humana/ml 5 ml
760.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10117549
Ver documentos Detalles de la promoción
Cytiva
17-1279-03
50 mg de IgG humana/ml 200 ml
5192.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Composed of recombinant protein A coupled with cross-linked 4% agarose base matrix
  • High dynamic binding capacity, single-point attachment of protein A, with high recovery, high purity and low ligand leakage
  • No mammalian components involved during manufacturing process
  • Matrix: 4% cross-linked agarose
  • Average particle size: 90μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/mL medium (E. coli)
  • Binding capacity: ∽50mg human IgG/mL media
  • pH stability working range: 3 to 10
  • Pressure/Flow specification: base matrix 150 to 250cm/hr., 100kPa, XK 50/60 column, bed
Especificaciones
Especificaciones
Para la purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales en laboratorios y en procesos
De 2 °C a 8 °C
150 a 250 cm/Hoμr
9,84 in
100 kPa
De 2 a 9
Proteína recombinante A («E. coli»)
Estable en tampones acuosos comúnmente utilizados en cromatografía de proteína A
Medios rProtein A Sephartose Fast Flow
60 - 165 μm
25 cm
Agarosa entrecruzada al 4 %
Etanol al 20 %