Learn More
Cytiva NHS Mag Sepharose™
Código de producto. p-3845106 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
4 x 500 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10636375 4 x 500 μl paquete de 4
10371315 500 μl 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636375 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28951380
Cuentas magnéticas de NHS Mag Sepharose para el enriquecimiento conveniente de proteínas seleccionadas que utilizan técnicas de preparación de extracción de muestras
La NHS Mag Sepharose son microesferas magnéticas diseñadas para técnicas de extracción que permiten la captura y enriquecimiento rápidos de proteínas seleccionadas basadas en la afinidad. Un anticuerpo u otra proteína con la afinidad deseada se acopla de forma covalente al medio a través de aminas primarias con el fin de capturar las proteínas objetivo de interés.
  • Microesferas magnéticas a base de Sepharose visibles y densas con ligando de N-hidroxisuccinimida (NHS), fáciles de detectar y recoger la proteína objetivo unida
  • Las microesferas no adherentes eliminan los efectos de manchas y la formación de agregados. Se puede utilizar sin detergentes
  • Captura sencilla de la proteína objetivo en muestras de pequeños o grandes volúmenes (escala de microlitros baja a alta)
  • Capacidad optimizada para el enriquecimiento/extracción de proteínas objetivo: solo son necesarias bajas cantidades de molécula de captura enlazada
  • Protocolos flexibles con condiciones de elución optimizadas para aplicaciones posteriores como electroforesis y MS
Matriz: Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Ligando: N-hidroxisuccinimida
Densidad de ligando: 8-14 μmol/ml de gel
Tamaño de partículas: 37-100 μm
Temperatura de trabajo: Temperatura ambiente
Solución de almacenamiento: 20 % 2-propanol
Temperatura de almacenamiento: 4°C a 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera NHS Mag Sepharose
Capacidad de unión 8 a 14 μM/ml
Concentración de ligando 8 a 14 μM/ml
Matriz Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Tamaño de partículas 37-100 μm
Cantidad 4 x 500 μl
Contenido y almacenamiento De 4 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para el acoplamiento covalente de cualquier proteína o biomolécula que contenga un grupo de amina libre, se utiliza para diversos tipos de experimentos de extracción, para la investigación de biomarcadores.
Ligando N-Hidroxisuccinimida
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro||
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 15% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.