missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Columna preempaquetada Mono S HR 16/10
Marca: Cytiva 17-0507-01
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
20 ml | |
De 4 °C a 30 °C, en etanol al 20 % | |
Cromatografía de intercambio iónico |
menos de 10 ml/min | |
Mono S Ion Exchange Column |