Descripción
Capto L es adecuado para la captura de una amplia gama de fragmentos de anticuerpos como Fabs, fragmentos variables de cadena única (scFv) y anticuerpos de dominio (Dabs).
- La alta capacidad de unión, la baja fuga de ligando y la selectividad para una amplia gama de fragmentos de anticuerpos reducen el tiempo de proceso y la cantidad de medio.
- Permite un enfoque de plataforma para la purificación de fragmentos de anticuerpos.
- Mayor productividad, economía de procesos y flexibilidad de diseño de procesos gracias a la matriz rígida.
- La alta capacidad de unión y selectividad para una amplia gama de fragmentos de anticuerpos hacen de Capto L una excelente plataforma de captura para fragmentos de anticuerpos que contienen cadenas ligeras kappa.
- El uso de Capto L requiere una optimización mínima y produce una alta pureza en un paso de separación.
- Capto L ofrece varias ventajas en los procesos de fabricación porque la alta selectividad de la captura por afinidad reduce el número de pasos de pulido posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medios de cromatografíade Capto L. |
| Cantidad | 25mL |
| Altura (imperial) | 7,87 in |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Caudal | < 500 cm/h |
| Tipo de ligando | Proteína L recombinante (E. coli), libre de mamíferos |
| Intervalo de pH | De 2 a 10 |
| Tamaño de partículas | 85 μm |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada |
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Capto L, 25 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol