Learn More
Cytiva Medios de cromatografía Butil-S Sepharose™ 6 Fast Flow
Código de producto. 10820331 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
10820331 200 ml 200 ml
1 options
Código de producto. 10820331 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17097802
Es el medio menos hidrófobo de la serie Sepharose Fast Flow de medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) y resulta especialmente útil en las etapas iniciales del proceso de purificación
  • Se une y eluye con moléculas hidrófobas relativamente fuertes en concentraciones de sal comprativamente altas
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Purifica el antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B de las células CHO
  • Compuestos de partículas de agarosa entrecruzada al 6 % modificada con grupos de butilo a través de enlaces de tio-éter
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 200 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 mM de HCl, 1 M de NaOH, isopropanol al 30%, etilenglicol al 50%, etanol al 70%, 6 M de clorhidrato de guanidina, 8 M de urea
Para utilizar con (aplicación) Para medio hidrófobo de la serie de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) de Sepharose de flujo rápido; resulta especialmente útil en las etapas iniciales del proceso de purificación
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Butil-S Sephose 6 Fast Flow
Caudal 250 a 400 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 45 - 165 μm
Presión máxima 100 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Butil-S
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl-S Sepharose 6 FF, 200 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol