Learn More
Cytiva Paquetes de valor Amersham™ CyDye™ (éster de NHS monorreactivo)
Código de producto. p-3675993 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
150μ g
1 mg
25 mg
5 mg
50 mg
Etiqueta o tinte:
Cy3.5
Cy5
Cy7
Tipo de producto:
Éster con Cy 3,5 NHS
Éster de Cy5 NHS
Éster de Cy7 NHS
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
150 microgramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Etiqueta o tinte Tipo de producto unitSize
10697655 1 mg Cy3.5 Éster con Cy 3,5 NHS 1 miligramo
11505055 50 mg Cy5 Éster de Cy5 NHS 50 miligramos
11515055 10 mg Cy5 Éster de Cy5 NHS 10 miligramos
11545095 5 mg Cy7 Éster de Cy7 NHS 5 miligramos
10379814 1 mg Cy7 Éster de Cy7 NHS 1 miligramo
11565095 10 mg Cy7 Éster de Cy7 NHS 10 miligramos
11595045 5 mg Cy5 Éster de Cy5 NHS 5 miligramos
10742067 1 mg Cy5 Éster de Cy5 NHS 1 miligramo
11580744 150μ g Cy5 Éster de Cy5 NHS 150 microgramos
11505085 25 mg Cy5 Éster de Cy5 NHS 25 miligramos
10 options
Código de producto. 10697655
Marca: Cytiva PA13601
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para el etiquetado muy preciso de los grupos de aminas. Paquetes de valor Amersham Cytiva™ CyDye™ (éster de NHS monoreactivo) contienen CyDyes derivatizados que llevan solo un grupo reactivo en cada molécula de tinte para el marcado preciso de grupos de aminas, por ejemplo en anticuerpos, péptidos o oligonucleótidos.
  • Contiene CyDyes derivados que solo llevan un grupo reactivo en cada molécula de tinte
  • Intervalo de pH: De 3 a 10
  • Tolerante a DMSO
  • Fotoestable
  • Protocolos de ejemplo incluidos con cada envase de tinte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para el etiquetado mediante los grupos aminos; los CyDyes son aptos para el uso en aplicaciones como transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia (FRET), transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia resuelta en el tiempo (TR-FRET) y polarización de la fluorescencia (FP)
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Éster con Cy 3,5 NHS
Contenido del kit Paquetes de papel de aluminio; cada uno contiene 1, 5, 10, 25 o 50 mg de colorante seco
Intervalo de pH De 3 a 10
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Etiqueta o tinte Cy3.5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1