missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDNF Antibody (MM0308-12F9), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18031088 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18031088 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18031088 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212335AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GDNF Monoclonal specifically detects GDNF in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDNF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon MM0308-12F9
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Astrocyte-derived trophic factor, ATF, ATF1, ATF2, glial cell derived neurotrophic factor, glial cell line derived neurotrophic factor, glial cell line-derived neurotrophic factor, HFB1-GDNF, hGDNF, HSCR3
Símbolos de los genes GDNF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant GDNF
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2668
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.