missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-9 Antibody (GDF9/4261), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18614197 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18614197 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18614197

Marca: Novus Biologicals NBP308362B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GDF-9 Monoclonal antibody specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF-9
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GDF9/4261
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Tuberculin coupled peptide with sequence VPAKYSPLSVLTIEPDGSIAYKEYEDMIATKC that recognizes an epitope with the EPDG sequence near the C-terminal region of human GDF-9. (Uniprot: O60383)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.