missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-8/Myostatin Antibody (GDF9/4261), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18520464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18520464 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18520464

Marca: Novus Biologicals NBP308680AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GDF-8/Myostatin Monoclonal antibody specifically detects GDF-8/Myostatin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF-8/Myostatin
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GDF9/4261
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GDF-8, GDF8growth differentiation factor 8, growth/differentiation factor 8, Myostatin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recognizes the 113 amino acid carboxy-terminal fragment of GDF-8/Myostatin protein (Uniprot: O14793)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2660
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.