missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-15 Antibody (CL0328) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30300066 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30300066 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30300066

Marca: Novus Biologicals NBP252917B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GDF-15 Monoclonal antibody specifically detects GDF-15 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF-15
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL0328
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDFGDF-15, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGFBPTGF-beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q99988, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Hepatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.