Learn More
GCLM Mouse anti-Human, Clone: CPTC-GCLM-1, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7234000 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
18399583 20 μg 20 microgramos
1 options
Código de producto. 18399583 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP30729820UG
Mouse Monoclonal Antibody
GCLM Monoclonal specifically detects GCLM in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GCLM
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-GCLM-1
Concentración 0.2 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, GCS light chain, GLCLRglutamate--cysteine ligase regulatory subunit, glutamate-cysteine ligase (gamma-glutamylcysteine synthetase), regulatory(30.8kD), Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, glutamate-cysteine ligase regulatory protein, glutamate-cysteine ligase, modifier subunit, GSC light chain
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length GCLM protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2730
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ