Learn More
GCLM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 550.00€
Especificaciones
| Antígeno | GCLM |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30230673
|
Novus Biologicals
NBP3-35408-20ul |
20 μL |
190.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30229467
|
Novus Biologicals
NBP3-35408-100ul |
100 μL |
550.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GCLM Polyclonal antibody specifically detects GCLM in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western BlotEspecificaciones
| GCLM | |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cancer | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 2730 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, GCS light chain, GLCLRglutamate--cysteine ligase regulatory subunit, glutamate-cysteine ligase (gamma-glutamylcysteine synthetase), regulatory(30.8kD), Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, glutamate-cysteine ligase regulatory protein, glutamate-cysteine ligase, modifier subunit, GSC light chain | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-274 of human GCLM (NP_002052.1).,, Sequence:, MGTDSRAAKALLARARTLHLQTGNLLNWGRLRKKCPSTHSEELHDCIQKTLNEWSSQINPDLVREFPDVLECTVSHAVEKINPDEREEMKVSAKLFIVESNSSSSTRSAVDMACSVLGVAQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSEASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |