Learn More
GCLM Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30230673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30230673 20 μL 20 microlitros
30229467 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30230673
Marca: Novus Biologicals NBP33540820ul
Rabbit Polyclonal Antibody
GCLM Polyclonal antibody specifically detects GCLM in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GCLM
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Gamma-ECS regulatory subunit, Gamma-glutamylcysteine synthetase regulatory subunit, GCS light chain, GLCLRglutamate--cysteine ligase regulatory subunit, glutamate-cysteine ligase (gamma-glutamylcysteine synthetase), regulatory(30.8kD), Glutamate--cysteine ligase modifier subunit, glutamate-cysteine ligase regulatory protein, glutamate-cysteine ligase, modifier subunit, GSC light chain
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-274 of human GCLM (NP_002052.1).,, Sequence:, MGTDSRAAKALLARARTLHLQTGNLLNWGRLRKKCPSTHSEELHDCIQKTLNEWSSQINPDLVREFPDVLECTVSHAVEKINPDEREEMKVSAKLFIVESNSSSSTRSAVDMACSVLGVAQLDSVIIASPPIEDGVNLSLEHLQPYWEELENLVQSKKIVAIGTSDLDKTQLEQLYQWAQVKPNSNQVNLASCCVMPPDLTAFAKQFDIQLLTHNDPKELLSEASFQEALQESIPDIQAHEWVPLWLLRYSVIVKSRGIIKSKGYILQAKRRGS
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2730
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG