Descripción
GCLC Monoclonal antibody specifically detects GCLC in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GCLC |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | S03-9D9 |
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA |
| Alias de gen | EC 6.3.2.2, gamma-ECS, Gamma-glutamylcysteine synthetase, GCS, GCS heavy chain, GLCL, GLCLCGCL, glutamate--cysteine ligase catalytic subunit, glutamate-cysteine ligase, catalytic subunit |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant protein of human GCLC (Uniprot # P48506) |
| Mostrar más |