missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCAP2 Antibody (A1), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18219662 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18219662 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18219662 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1205422V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GCAP2 Monoclonal specifically detects GCAP2 in Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GCAP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon A1
Conjugado DyLight 405
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp686E1183, GCAP 2, GCAP2guanylate cyclase-activating protein, photoreceptor 2, Guanylate cyclase activator 1B, guanylate cyclase activator 1B (retina), guanylyl cyclase-activating protein 2, GUCA2, RP48
Símbolos de los genes GUCA1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterial expressed full length GCAP-2.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2979
Especificidad de la prueba This is specific for GCAP 2 and does not react with other isotypes.
Especies diana Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.