Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
Código de producto. p-7228513
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
15 000 mL/min
1800 mL/min
500 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17738919
Marca: Schmidlin™ DBRGC10000EU
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Especificaciones
Fondo (métrico) 37 cm
Caudal 500 ml/min
Altura (métrico) 50.7 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 11 bar
Anchura (imperial) 9 in.
Anchura (métrico) 23 cm
Conexiones Outlet: 1/8 in.
Pureza del nitrógeno >99.99996%
Vataje 220 W
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.