Learn More
Schmidlin™ GC Plus Rack Zero Air Generator
Código de producto. 17748919
Encompass_Preferred
Click to view available options
Caudal:
15 000 mL/min
1800 mL/min
500 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17748919
Marca: Schmidlin™ DBRGC15000EU
This generator produces a continuous supply of zero grade air.
  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: <0.1 ppm THC
  • Pressure: 4.5 to 10 barg (145 psig)
  • Proprietary platinum catalyst technology
  • Easy to install with complete 'plug and play' functionality
  • Ideal for all GC detector applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding analyzers
Especificaciones
Fondo (métrico) 500 cm
Caudal 15 000 mL/min
Altura (métrico) 13.3 cm
Temperatura ambiente de funcionamiento máx. 35°C
Presión de salida 3.5 to 9 bar
Anchura (imperial) 19 in.
Anchura (métrico) 48.5 cm
Conexiones Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Requisitos eléctricos 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Pureza del nitrógeno <0.1 ppm
Vataje 550 W
Mostrar más Mostrar menos
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.