missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GBAS Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18625857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18625857 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18625857

Marca: Novus Biologicals NBP299373H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GBAS Polyclonal antibody specifically detects GBAS in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GBAS
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen glioblastoma amplified sequence, Glioblastoma-amplified sequence, NIPSNAP2NipSnap2,4-nitrophenylphosphatase domain and non-neuronal SNAP25-like 2, protein NipSnap homolog 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human GBAS.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2631
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.