missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATM Antibody (OTI1E3), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18148252 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18148252 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18148252

Marca: Novus Biologicals NBP270802PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GATM Monoclonal specifically detects GATM in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno GATM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E3
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AGATtransamidinase, AT, EC 2.1.4, EC 2.1.4.1, glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase), glycine amidinotransferase, mitochondrial, L-arginine:glycine amidinotransferase, Transamidinase
Símbolos de los genes GATM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human GATM (NP_001473) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2628.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.