Learn More
GATA-3 Mouse anti-Human, Clone: GATA3/2445, Novus Biologicals™
Código de producto. 18697588 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
18697588 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 18697588 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP307663100ug
Mouse Monoclonal Antibody
GATA-3 Monoclonal specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GATA-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon GATA3/2445
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 1 to 2 μg/million cells, ELISA, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ