missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA-3 Antibody (GATA3/7685R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512248 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18512248 0.1 mL, Alexa Fluor 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18512248 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320865AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GATA-3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon GATA3/7685R
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa150-250) of human GATA-3 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.