missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GATA-3 Antibody (GATA3/2445), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18595852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18595852 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18595852

Marca: Novus Biologicals NBP308425AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GATA-3 Monoclonal antibody specifically detects GATA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GATA-3
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon GATA3/2445
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 131320, GATA binding protein 3, GATA-binding factor 3, GATA-binding protein 3, HDRMGC5199, MGC2346, MGC5445, trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human GATA-3 protein (around aa 357-436) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P23771)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2625
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.