Learn More
GATA-2 Antibody (2D11), Novus Biologicals™
Código de producto. 18399378 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18399378 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18399378
Marca: Novus Biologicals H00002624M01
Mouse Monoclonal Antibody
GATA-2 Monoclonal antibody specifically detects GATA-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GATA-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 2D11
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Knockdown Validated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH18988
Alias de gen endothelial transcription factor GATA-2, FLJ45948, GATA binding protein 2, GATA-binding protein 2NFE1B, MGC2306
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno GATA2 (AAH18988, 1 a.a. ~ 102 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MEVAPEQPRWMAHPAVLNAQHPDSHHPGLAHNYMEPAQLLPPDEVDVFFNHLDSQGNPYYANPAHARARVSYSPAHARLTGGQMCRPHLLHSPGLPWLDGGK
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Cell Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2624
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ