Descripción
Gastric Lipase Polyclonal antibody specifically detects Gastric Lipase in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Gastric Lipase |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | EC 3.1.1, EC 3.1.1.3, Gastric lipase, gastric triacylglycerol lipase, GL, HGL, HLAL, lipase, gastric, MGC138477, MGC142271 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Gastric Lipase (Accession#: AAI12273.1; Met1-Lys398) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |