missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gas6 Antibody (RM0084-6J2), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18237421 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18237421 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP121724H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Gas6 Monoclonal specifically detects Gas6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gas6
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon RM0084-6J2
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Símbolos de los genes GAS6
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant Gas6
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2621
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.