Descripción
Gas6 Monoclonal antibody specifically detects Gas6 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Gas6 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | RM0084-6J2 |
| Conjugado | DyLight 594 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6 |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse recombinant Gas6 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |