Learn More
3M™ Filtros de gas y vapor
Descripción
Etiquetas codificadas por colores según el sistema de clasificación EN14387 para mostrar el tipo de protección que proporcionan. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas para trabajar con seguridad en entornos peligrosos. Ofrecen una baja resistencia respiratoria y un buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ que tenga una conexión de estilo bayoneta. También se pueden usar en combinación con 3M™ Particulate Filters y los retenedores de filtros de partículas 3M™ 501.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Filtro de cartucho |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de conexión | Bayoneta |
| Descripción | Amoníaco y sus derivados |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Gases y vapores |
| Eficacia de filtro | K1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Protección contra el amoníaco y sus derivados |
| Para utilizar con (equipo) | Mascarillas faciales medias y completas |
| Modelo | 6054 |
| Mostrar más |