Learn More
3M™ Filtros de gas y vapor
Código de producto. 15759027
Change view
Click to view available options
Modelo:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Tamaño de la unidad:
10 pares
2 pares
32 pares
4 pares
Código de producto. Modelo unitSize
15759027 6038 10 pares
12352339 6059 4 pares
15749007 6099 2 pares
15729067 6057 4 pares
15789007 6054 32 pares
16802016 6055 4 pares
15769007 6075 4 pares
15799007 6051 4 pares
8 options
Código de producto. 15759027
Marca: 3M™ 7000059883
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Filtros de gases y vapores 3M™; máscaras reutilizables con conexión de bayoneta, y están diseñadas para optimizar su campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y bien equilibrada para entornos peligrosos.
Nuestros filtros de partículas P3 R tienen más superficie que muchos filtros estándar y ofrecen una protección respiratoria ligera y bien equilibrada para entornos peligrosos. Para la protección respiratoria P3 R contra partículas sólidas y líquidas y gas fluoruro de hidrógeno hasta 30 ppm (o hasta 10 x OEL), use filtros de partículas 3M™ 6038. También ofrecen protección adicional contra niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos por debajo del OEL que están encapsulados en una caja de plástico para aplicaciones exigentes. Nuestros filtros de partículas ofrecen más área de superficie que muchos filtros estándar. El área de superficie es 1,8 veces más grande que los filtros de la serie 3M™ Particulate Filter 2000, y puede aumentar potencialmente la vida útil en algunas aplicaciones. Ofrecen baja resistencia respiratoria y buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden colocar en su lugar rápida y fácilmente, y se pueden usar con máscaras reutilizables 3M™ que tengan una conexión tipo bayoneta. El estuche rígido protege contra chispas y altas temperaturas, y es ideal para entornos hostiles donde se necesita descontaminación y protección fáciles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN143 : 2000
Tipo de conexión Bayoneta
Descripción Protege contra partículas sólidas y líquidas P3R, HF hasta 10 x TLV adicionalmente contra vapores orgánicos y gases ácidos por debajo del OEL en una jaula de plástico estable para aplicaciones duras.
Tipo de filtro P3 R
Tipo de producto Filtro de partícula
Para utilizar con (aplicación) Esmerilado, lijado, pulido, fabricación de alimentos, construcción/cantera, trabajo de la madera, productos químicos farmacéuticos/en polvo, chorro de agua, instalación de fibra de vidrio, tareas relacionadas con el amianto
Para utilizar con (equipo) Adecuada para las mascarillas de media cara y cara completa de las series 3M™ 6000 y 3M™ 7000
Modelo 6038
Cantidad 10/paq.