Learn More
3M™ Filtros de gas y vapor
Código de producto. 15749007
Click to view available options
Modelo:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Tamaño de la unidad:
10 pares
2 pares
32 pares
4 pares
Código de producto. 15749007
Marca: 3M™ 7000030099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Filtros de gases y vapores 3M™; máscaras reutilizables con conexión de bayoneta, y están diseñadas para optimizar su campo de visión. Nuestros filtros ofrecen protección respiratoria ligera y bien equilibrada para entornos peligrosos.
Etiquetas codificadas por colores según el sistema de clasificación EN14387 para mostrar el tipo de protección que proporcionan. Estos filtros ligeros combinan protección con comodidad y son compatibles con nuestra gama de medias máscaras y máscaras completas para trabajar con seguridad en entornos peligrosos. Ofrecen una baja resistencia respiratoria y un buen equilibrio cuando se conectan a su máscara, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Se pueden ajustar en su lugar de forma rápida y fácil, y se pueden usar con cualquier máscara reutilizable 3M™ que tenga una conexión de estilo bayoneta. También se pueden usar en combinación con 3M™ Particulate Filters y los retenedores de filtros de partículas 3M™ 501.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Vapor orgánico
Certificaciones/conformidad EN14387:2004 + A1:2008, Aprobado por la CE
Tipo de conexión Bayoneta
Descripción Organic gases and vapors (boiling point above 65°C) and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), acidic gases, mercury and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acidic gases, ammonia and its derivatives, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors (boiling point above 65°C), inorganic vapors, acid gases, ammonia and its derivatives, mercury, formaldehyde up to 10 ppm and particles, organic vapors, mercury vapors and particles, from one Component consisting of organic vapors (boiling point below 65°C) and particles
Tipo de producto Filtro de gas, vapor y partículas
Eficacia de filtro ABEK2P3R
Para utilizar con (aplicación) Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas
Para utilizar con (equipo) Mascarillas faciales medias y completas
Modelo 6099
Cantidad 4/paq.