missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GARS Antibody (4E10), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18782001 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18782001 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782001

Marca: Novus Biologicals NBP242679JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GARS Monoclonal antibody specifically detects GARS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GARS
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 40000000000
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AP-4-A synthetase, Charcot-Marie-Tooth neuropathy 2D, Charcot-Marie-Tooth neuropathy, neuronal type, D, Diadenosine tetraphosphate synthetase, DSMAV, glycine tRNA ligase, Glycine--tRNA ligase, glycyl-tRNA synthetase, GlyRSEC 6.1.1.14, HMN5, SMAD1CMT2D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human GARS (43-289aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2617
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.