Learn More
Garcin™ Detergente Garcin™ Sanicid 5™
Código de producto. p-8001319
Change view
Click to view available options
pH:
9,6
9.3
Tamaño de la unidad:
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. pH unitSize
11708733 9.3 5 litros
11703574 9,6 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11708733 Proveedor Garcin™ N.º de proveedor LB922700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El uso del detergente Garcin™ Sanicid 5™ es ideal para limpiar la suciedad y los derrames generales que se producen en un laboratorio.
Bactericida
• Fungicida
• Virucida
• Bidón 5L
• Detergente
Especificaciones
Tipo de producto Detergente Sanicid 5
Formulario Líquido
pH 9.3
Aspecto Incolora
Certificaciones/conformidad NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 y NF T espectro 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Tipo de recipiente Lata
Contenido y almacenamiento > 4 °C
Volumen (métrico) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SANICID 5 INODORE 5L
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chlroide, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated