Learn More
Garcin™ Detergente Garcin™ Sanicid 5™
Descripción
Bactericida
• Fungicida
• Virucida
• Bidón 5L
• Detergente
• Fungicida
• Virucida
• Bidón 5L
• Detergente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente Sanicid 5 |
| Formulario | Líquido |
| pH | 9.3 |
| Aspecto | Incolora |
| Certificaciones/conformidad | NF EN 1040, EN 1276, NF T 72-151 y NF T espectro 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180 |
| Tipo de recipiente | Lata |
| Contenido y almacenamiento | > 4 °C |
| Volumen (métrico) | 5 l |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- SANICID 5 INODORE 5L
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P391-Recoger el vertido.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chlroide, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated