Learn More
Garcin™ Toallitas Garcin™ Bactinyl
Código de producto. 11862623
Change view
Click to view available options
Descripción:
Inodoro
Perfumado
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
Código de producto. Descripción unitSize
11862623 Inodoro paquete de 12
11759622 Inodoro paquete de 2
11758733 Perfumado paquete de 12
3 options
Código de producto. 11862623
Marca: Garcin™ LB920630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpie y desinfecte superficies e instrumentos con toallitas Bactinyl de Garcin™, que son toallitas de uso general para fines sanitarios genéricos.
Bactinyl, toallitas desinfectantes
• Bactinyl toallita inodora
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (métrico) 13 cm
Anchura (métrico) 20 cm
Descripción Inodoro
Cantidad de embalaje 12Pack.
compliance-icons
Nombre del producto
  • bactinyl lingettes disinfectant indoor
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride