Learn More
Garcin™ Toallitas Garcin™ Bactinyl
Código de producto. 11759622
Click to view available options
Descripción:
Inodoro
Perfumado
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
Código de producto. 11759622
Marca: Garcin™ LB920620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Limpie y desinfecte superficies e instrumentos con toallitas Bactinyl de Garcin™, que son toallitas de uso general para fines sanitarios genéricos.
Bactinyl, toallitas desinfectantes
• Bactinyl toallita inodora
Especificaciones
Tipo de producto Toallas
Longitud (métrico) 20 cm
Anchura (métrico) 26 cm
Descripción Inodoro
Cantidad de embalaje 2Pack.