Learn More
Garcin™ Detergente desinfectante Bactinyl
Descripción
- Estéril
- Enjuague no justificado si el secado es completo
- Inodoro
- Inactivación del virus VIH en 5 minutos
- Aprobada para contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente desinfectante Bactinyl |
| Formulario | Líquido |
| pH | 10 ± 1 |
| Aspecto | Opalescente |
| Certificaciones/conformidad | En 1040, EN 1276, NF T 72-151 espectro 5, NF T 72-190 NF T 72-171et, NF EN 1275 y NF EN 1650, NF T 72-180, EC 0398 |
| Tipo de recipiente | Lata |
| Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (métrico) | 5 L |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- bctinyl perfumed
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol, didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chloride