missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody (GA1R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200074393 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18610176 0.025 mg 0.03 miligramo
18716223 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18610176

Marca: Novus Biologicals NBP2378280.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

GAPDH Monoclonal specifically detects GAPDH in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bacteria, Chicken, Hamster, Insect, Rabbit, Yeast samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAPDH
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon GA1R
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:10000, Simple Western, Flow Cytometry 2 μg, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:500, CyTOF-ready
Formulación PBS (pH 7.2) with No Preservative
Alias de gen aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Símbolos de los genes GAPDH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This GAPDH protein was developed against recombinant GAPDH
Peso molecular del antígeno 36 kDa
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especificidad de la prueba This GAPDH antibody detects GAPDH from BL-21 bacteria, Sf9 insect, Saccharomyces cerevisiae (yeast), human, mouse, rat, rabbit, hamster, and chicken samples. This product has been successfully used in Western blot, ELISA, and immunofluorescence.
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bacteria, Chicken, Hamster, Insect, Rabbit, Yeast
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.