missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAPDH Antibody (CL3266) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30303207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30303207 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30303207

Marca: Novus Biologicals NBP259779AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GAPDH Monoclonal antibody specifically detects GAPDH in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAPDH
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3266
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen aging-associated gene 9 protein, EC 1.2.1, EC 1.2.1.12, EC 2.6.99.-, G3PD, GAPD, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, MGC88685, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P04406, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Chromatin Research, DNA Repair, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Nuclear Receptors Coactivators and Corepressors, Signal Transduction, Translation Control
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2597
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.