missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gankyrin Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162306 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162306 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162306

Marca: Novus Biologicals NB1001834JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gankyrin Polyclonal antibody specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot,Flow (Intracellular),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gankyrin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human Gankyrin protein sequence (between residues 100-200). [UniProt# O75832]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5716
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.