missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gankyrin Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18089683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18089683 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18089683 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001834G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Gankyrin Polyclonal specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Intracellular).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Gankyrin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Flow (Intracellular)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O75832
Alias de gen 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Símbolos de los genes PSMD10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human Gankyrin protein sequence (between residues 100-200). [UniProt# O75832]
Peso molecular del antígeno 24 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5716
Especificidad de la prueba Human. Predicted to react with mouse, rat, porcine, bovine, and zebrafish based on 100% sequence homology.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.