missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gandotinib, MedChemExpress

Código de producto. 16448217
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16448217 5 mg 5 miligramos
16461677 50 mg 50 miligramos
16405508 10 mg 10 miligramos
16406086 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16448217

Marca: Medchem Express HY13034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Gandotinib (LY2784544) is a potent JAK2 inhibitor with IC50 of 3 nM. Gandotinib (LY2784544) also inhibits FLT3, FLT4, FGFR2, TYK2, and TRKB with IC50 of 4, 25, 32, 44, and 95 nM.

Gandotinib (LY2784544) is a potent JAK2 inhibitor with IC50 of 3 nM. Gandotinib (LY2784544) also inhibits FLT3, FLT4, FGFR2, TYK2, and TRKB with IC50 of 4, 25, 32, 44, and 95 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Gandotinib
CAS 1229236-86-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClFN7O
Cantidad 5 mg
Sinónimo LY2784544
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (106.40 mM)
SMILES CC1=NNC(NC2=NN3C(C(CN4CCOCC4)=C2)=NC(C)=C3CC5=CC=C(C=C5F)Cl)=C1
Peso molecular (g/mol) 469.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.94
Porcentaje de pureza 98.12%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.