Descripción
Se une a todas las subclases de IgG de humano, ratón y rata, e IgG total de cobaya, conejo, cabra, vaca, oveja y caballo. Diseñado para la purificación de anticuerpos a escala de laboratorio.
- No reacciona de forma cruzada conotras proteínas séricas como IgM, IgE, IgA o transferrina
- Ligando: tipo 2 de GammaBind G sin región deunión de albúmina
- Método de acoplamiento de ligando: Activación del bromuro de cianógeno
- Densidad de ligando: ≈ 3 mgde GammaBind G, tipo 2/ml de medio
- Número de lugares de unión de IgG por ligando: 2
- Matriz: Agarosa,4 %
- Tamaño medio de partícula: 90 μm
- Capacidad de fijación: > 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg deIgG de ratón/ml
- Estabilidad del pH: 3-9 (en funcionamiento), 2-9 (a corto plazo)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medio de Sepharose |
| Capacidad de unión | > 18 mg de IgG humana/ml, 6 mg de IgG de ratón/ml |
| Concentración de ligando | ≈ 3 mg de GammaBind G, tipo 2/ml de gel drenado |
| Tamaño de partículas | 45 μm-165 μm |
| pH | 3-9 |
| Volumen (métrico) | 250mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la purificación de proteínas por acoplamiento de afinidad |
| Tampón de almacenamiento | PBS pH 7, 20 % etanol |
| Cantidad | 250mL |