missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Tubulin Antibody (TU-30), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30140868 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30140868 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30140868

Marca: Novus Biologicals NB500574CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

gamma Tubulin Monoclonal antibody specifically detects gamma Tubulin in Bovine,Chicken,Human,Mouse,Plant,Porcine,Protozoa,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Flow (Intracellular),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Tubulin
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon TU-30
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1, TUBG, TUBGCP1, tubulin gamma-1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin, gamma polypeptide
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno C-terminal peptide of gamma-tubulin counjugated to KLH.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Centrosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7283
Especies diana Bovine, Chicken, Human, Mouse, Plant
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.