Learn More
gamma Tubulin Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227660 20 μL 20 microlitros
30229698 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30227660
Marca: Novus Biologicals NBP33321020ul
Rabbit Monoclonal Antibody
gamma Tubulin Monoclonal antibody specifically detects gamma Tubulin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno gamma Tubulin
Aplicaciones ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunoprecipitation 0.5ug - 4ug antibody for 200ug - 400ug extracts of whole cells
Formulación PBS (pH 7.3)
Alias de gen gamma-1-tubulin, Gamma-tubulin complex component 1, GCP-1, TUBG, TUBGCP1, tubulin gamma-1 chain, tubulin, gamma 1, tubulin, gamma polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein of human gamma Tubulin.,, Sequence:, MPREIITLQLGQCGNQIGFEFWKQLCAEHGISPEGIVEEFATEGTDRKDVFFYQADDEHYIPRAVLLDLEPRVIHSILNSPYAKLYNPENIYLSEHGGGAGNNWASGFSQGEKIHEDIFDIIDREADGSDSLEGFVLCHSIAGGTGSGLGSYLLERLNDRYPKKLVQTYSVFPNQDEMSDVVVQPYNSLLTLKRLTQNADCVVVLDNTALNRIATDRLHIQNPSFSQINQLVSTIMSASTTTLRYPGYMNNDLIGLIASLIPTPRLHFLMTGYTPLTTDQSVASVRKTTVLDVMRRLLQPKNVMVSTGRDRQTNHCYIAILNIIQGEVDPTQVHKSLQRIRERKLANFIPWGPASIQVALSRKSPYLPSAHRVSGLMMANHTSISSLFERTCRQYDKLRKREAFLEQFRKEDMFKDNFDEMDTSREIVQQLIDEYHAATRPDYISWGTQEQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, Centrosome Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7283
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG