missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ gamma Catenin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6215), Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
195.00€ - 468.00€
Especificaciones
| Antígeno | gamma Catenin |
|---|---|
| Clon | 23GB6215 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30088319
![]() |
Invitrogen™
MA552996 |
100 μL |
468.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30089896
|
Invitrogen™
MA552997 |
20 μL |
195.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
gamma Catenin Recombinant Monoclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western BlotEspecificaciones
| gamma Catenin | |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P14923, Q02257, Q6P0K8 | |
| 16480, 3728, 81679 | |
| IgG | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| 23GB6215 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| ARVD12; catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa; Catenin gamma; cb80; cell-adhesion protein plakoglobin; Ctnng; D930025P04Rik; danPG; Desmoplakin III; desmoplakin-3; desmosomal protein; DP3; DPIII; fb11b06; gama-catenin; gamma-catenin; gamma-catenin (plakoglobin); junction plakoglobin; junction plakoglobin a; Jup; jup protein; jupa; OTTHUMP00000164735; PDGB; PG; PKGB; plakoglobin; wu:fb11b06 | |
| A synthesized peptide derived from human Catenin gamma (1-130AA). | |
| Primary | |
| -20°C | |
| JUP |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto