missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ gamma Catenin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB6215), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 30088319
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30088319 100 μL 100 microlitros
30089896 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30088319

Marca: Invitrogen™ MA552996

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

JUP is a major cytoplasmic protein which is the only known constituent common to sub membranous plaques of both desmosomes and intermediate junctions. This protein forms distinct complexes with cadherins and desmosomal cadherins and is a member of the catenin family since it contains a distinct repeating amino acid motif called the armadillo repeat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Catenin
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB6215
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica JUP
N.º de referencia del gen P14923, Q02257, Q6P0K8
Alias de gen ARVD12; catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa; Catenin gamma; cb80; cell-adhesion protein plakoglobin; Ctnng; D930025P04Rik; danPG; Desmoplakin III; desmoplakin-3; desmosomal protein; DP3; DPIII; fb11b06; gama-catenin; gamma-catenin; gamma-catenin (plakoglobin); junction plakoglobin; junction plakoglobin a; Jup; jup protein; jupa; OTTHUMP00000164735; PDGB; PG; PKGB; plakoglobin; wu:fb11b06
Símbolos de los genes JUP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Catenin gamma (1-130AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16480, 3728, 81679
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.