missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Catenin, p Tyr550 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18636664 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18636664 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18636664

Marca: Novus Biologicals NBP323198

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

gamma Catenin Polyclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Catenin
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50
Formulación PBS, 1 mg/ml BSA and 50% glycerol
Alias de gen catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Phospho-gamma Catenin (Tyr-550) synthetic peptide (coupled to KLH) corresponding to amino acid residues around tyrosine 550 of human gamma Catenin. This peptide sequence is highly conserved in rat and mouse gamma Catenin. [UniProt# P14923]
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3728
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.