missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Catenin Antibody (CTNG/2155R), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18601379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18601379 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18601379

Marca: Novus Biologicals NBP308485B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

gamma Catenin Monoclonal antibody specifically detects gamma Catenin in Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Catenin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CTNG/2155R
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant, human full-length gamma Catenin protein (Uniprot: P14923)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3728
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.