Learn More
gamma Catenin Antibody (CTNG/1664), Novus Biologicals™
Código de producto. 18257940 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18257940 100 μg 100 microgramos
18034936 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18257940
Marca: Novus Biologicals NBP253172100UG
Mouse Monoclonal Antibody
gamma Catenin Monoclonal specifically detects gamma Catenin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno gamma Catenin
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CTNG/1664
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 ug/ml
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB
Símbolos de los genes JUP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length gamma catenin protein
Peso molecular del antígeno 84 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3728
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only