missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

gamma Catenin Antibody (15F11), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 18203054 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18203054 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18203054 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254527PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

gamma Catenin Monoclonal specifically detects gamma Catenin in Human, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno gamma Catenin
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 15F11
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen catenin (cadherin-associated protein), gamma (80kD), catenin (cadherin-associated protein), gamma 80kDa, Catenin gamma, Desmoplakin III, Desmoplakin-3, DP3CTNNG, DPIII, gamma-catenin, junction plakoglobin, PDGBARVD12, PKGB
Símbolos de los genes JUP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant, full length chicken gamma Catenin protein (Uniprot: P14923)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cytoskeleton Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3728.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.